Diflunisal
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2',4'-Difluoro-4-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
PC11123-100G PC11123-25G PC11123-5G
APOSPC11123-100GEA 1900 DKK
APOSPC11123-100G APOSPC11123-25G APOSPC11123-5G
Diflunisal
Diflunisal
Formel: C₁₃H₈F₂O₃
Molekylvægt: 250.1976 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00057834
CAS-nummer: 22494-42-4
EINECS: 245-034-9