3,5-Difluorsalicylaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1112-1G PC1112-5G PC1112-25G
APOSPC1112-1GEA 273 DKK
APOSPC1112-1G APOSPC1112-5G APOSPC1112-25G
3,5-Difluorsalicylaldehyd 98%
3,5-Difluorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄F₂O₂
Smeltepunkt: 87…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039224
CAS-nummer: 63954-77-8