4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC11115-1G PC11115-250MG PC11115-5G
APOSPC11115-1GEA 556 DKK
APOSPC11115-1G APOSPC11115-250MG APOSPC11115-5G
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₀H₇BBrFO₂
Smeltepunkt: 240…242 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039221
CAS-nummer: 182344-25-8