3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC11114-1G PC11114-25G PC11114-5G
APOSPC11114-1GEA 110 DKK
APOSPC11114-1G APOSPC11114-25G APOSPC11114-5G
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
Smeltepunkt: 234…237 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02683115
CAS-nummer: 168267-99-0