5-Fluor-2-methoxyphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC11113-100G PC11113-25G PC11113-5G
APOSPC11113-100GEA 1140 DKK
APOSPC11113-100G APOSPC11113-25G APOSPC11113-5G
5-Fluor-2-methoxyphenylboronsyre
5-Fluor-2-methoxyphenylboronsyre
Formel: C₇H₈BFO₃
Smeltepunkt: 152…158 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01863526
CAS-nummer: 179897-94-0