4-Fluor-2-methoxyphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC11112-5G PC11112-25G
APOSPC11112-5GEA 0 DKK
APOSPC11112-5G APOSPC11112-25G
4-Fluor-2-methoxyphenylboronsyre 98%
4-Fluor-2-methoxyphenylboronsyre
Formel: C₇H₈BFO₃
Smeltepunkt: 131…136 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788423
CAS-nummer: 179899-07-1