4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Dihydroxy(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid
PC11111-25G PC11111-5G PC11111-1G
APOSPC11111-25GEA 2010 DKK
APOSPC11111-25G APOSPC11111-5G APOSPC11111-1G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsyre 95%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsyre
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
Molekylvægt: 224.37
Smeltepunkt: 233…236 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094999
CAS-nummer: 176976-42-4