4-(Trifluormethyl)phenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC1111-100G PC1111-25G PC1111-5G
APOSPC1111-100GEA 818 DKK
APOSPC1111-100G APOSPC1111-25G APOSPC1111-5G
4-(Trifluormethyl)phenylboronsyre 98%
4-(Trifluormethyl)phenylboronsyre
Formel: C₇H₆BF₃O₂
Molekylvægt: 189.93 g/mol
Smeltepunkt: 235…238 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151855
CAS-nummer: 128796-39-4