2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC11109-25G PC11109-5G
APOSPC11109-25GEA 1470 DKK
APOSPC11109-25G APOSPC11109-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O
Kogepunkt: 229 °C
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835101
CAS-nummer: 85118-24-7