2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitile
PC11108-5G PC11108-25G PC11108-100G
APOSPC11108-5GEA 175 DKK
APOSPC11108-5G APOSPC11108-25G APOSPC11108-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃BrF₃N
Molekylvægt: 250.0200 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659467
CAS-nummer: 35764-15-9