5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-fluoropyridine-3-carboxaldehyde
PC11103-1G PC11103-5G
APOSPC11103-1GEA 164 DKK
APOSPC11103-1G APOSPC11103-5G
5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
Formel: C₆H₃BrFNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09842440
CAS-nummer: 875781-15-0