1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl Methacrylate, 1H,1h-heptafluorobutylmethacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl ester
PC11102-10G PC11102-25G
APOSPC11102-10GEA 881 DKK
APOSPC11102-10G APOSPC11102-25G
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate
Formel: C₈H₇F₇O₂
Kogepunkt: 134…136 °C
Massefylde: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 36 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039251
CAS-nummer: 13695-31-3
EINECS: 237-217-7
UN nummer: 3272
ADR: 3,III