Ammoniumtetrafluorborat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
PC1110-100G PC1110-25G PC1110-500G
APOSPC1110-100GEA 186 DKK
APOSPC1110-100G APOSPC1110-25G APOSPC1110-500G
Ammoniumtetrafluorborat 98%
Ammoniumtetrafluorborat
Formel: H₄BF₄N
Molekylvægt: 104.84 g/mol
Smeltepunkt: 230 °C
Massefylde: 1.871 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06245785
CAS-nummer: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
UN nummer: 3260
ADR: 8 III