4-Fluor-2-methoxybenzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1109-25G PC1109-5G
APOSPC1109-25GEA 1590 DKK
APOSPC1109-25G APOSPC1109-5G
4-Fluor-2-methoxybenzonitril 97%
4-Fluor-2-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116335
CAS-nummer: 191014-55-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III