3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1105-1G PC1105-5G
APOSPC1105-1GEA 164 DKK
APOSPC1105-1G APOSPC1105-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458004
CAS-nummer: 85366-66-1