tri-Ammoniumhexafluoraluminat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1101-100G PC1101-500G
APOSPC1101-100GEA 1970 DKK
APOSPC1101-100G APOSPC1101-500G
tri-Ammoniumhexafluoraluminat 99%
tri-Ammoniumhexafluoraluminat
Formel: H₁₂AlF₆N₃
Kogepunkt: 239,5 °C
Massefylde: 1,78 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042144
CAS-nummer: 7784-19-2
EINECS: 232-052-7
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,III