3-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1100I-1G PC1100I-5G PC1100I-10G
APOSPC1100I-1GEA 436 DKK
APOSPC1100I-1G APOSPC1100I-5G APOSPC1100I-10G
3-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin 97%
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
Kogepunkt: 63 °C/1,5mmHg
Smeltepunkt: 55…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173960
CAS-nummer: 175204-80-5