2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Piperidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1100E-1G PC1100E-5G
APOSPC1100E-1GEA 218 DKK
APOSPC1100E-1G APOSPC1100E-5G
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₁₂H₁₅F₃N₂
Molekylvægt: 244.26 g/mol
Smeltepunkt: 41…43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042161
CAS-nummer: 1496-40-8