2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1097-5G PC1097-10G PC1097-1G
APOSPC1097-5GEA 676 DKK
APOSPC1097-5G APOSPC1097-10G APOSPC1097-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₄NO
Molekylvægt: 205.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115894
CAS-nummer: 886498-08-4
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III