4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1095K-10G PC1095K-100G PC1095K-25G
APOSPC1095K-10GEA 164 DKK
APOSPC1095K-10G APOSPC1095K-100G APOSPC1095K-25G
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Formel: C₇H₆F₃NS
Kogepunkt: 102…103 °C/8mmHg
Massefylde: 1,351 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040926
CAS-nummer: 372-16-7
EINECS: 206-744-4