4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Amino-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
PC1094-100G PC1094-25G
APOSPC1094-100GEA 197 DKK
APOSPC1094-100G APOSPC1094-25G
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin 98%
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 125…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014717
CAS-nummer: 393-11-3
EINECS: 206-884-6