2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
PC1090-1G PC1090-10G
APOSPC1090-1GEA 110 DKK
APOSPC1090-1G APOSPC1090-10G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin 97%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Molekylvægt: 206.12 g/mol
Smeltepunkt: 105…109 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007155
CAS-nummer: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III