3-fluoranthranilsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1089-1G PC1089-5G PC1089-25G
APOSPC1089-1GEA 164 DKK
APOSPC1089-1G APOSPC1089-5G APOSPC1089-25G
3-fluoranthranilsyre
3-fluoranthranilsyre
Formel: C₇H₆FNO₂
Smeltepunkt: 185…187 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01569395
CAS-nummer: 825-22-9