N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1079E-1G PC1079E-250MG PC1079E-5G
APOSPC1079E-1GEA 994 DKK
APOSPC1079E-1G APOSPC1079E-250MG APOSPC1079E-5G
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Formel: C₇H₈F₃N₃
Smeltepunkt: 99…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068119
CAS-nummer: 172648-55-4