3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1078-1G PC1078-25G PC1078-5G
APOSPC1078-1GEA 164 DKK
APOSPC1078-1G APOSPC1078-25G APOSPC1078-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
Kogepunkt: 65…66 °C/19mmHg
Smeltepunkt: 44…46 °C
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972700
CAS-nummer: 436799-33-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III