5-(Trifluormethyl)-o-anisidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-(Trifluoromethyl)-2-anisidine, 5-(Trifluoromethyl)-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-4-methoxybenzotrifluoride
PC1077Y-25G PC1077Y-5G PC1077Y-100G
APOSPC1077Y-25GEA 197 DKK
APOSPC1077Y-25G APOSPC1077Y-5G APOSPC1077Y-100G
5-(Trifluormethyl)-o-anisidin
5-(Trifluormethyl)-o-anisidin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molekylvægt: 191.15 g/mol
Kogepunkt: 230
Smeltepunkt: 56…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042486
CAS-nummer: 349-65-5