2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1076Y-1G PC1076Y-25G PC1076Y-5G
APOSPC1076Y-1GEA 164 DKK
APOSPC1076Y-1G APOSPC1076Y-25G APOSPC1076Y-5G
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₄F₃N₃O
Smeltepunkt: 288…292 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068093
CAS-nummer: 1513-69-5