4-Amino-3-fluorphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-4-hydroxyaniline
PC1076J-25G PC1076J-5G
APOSPC1076J-25GEA 262 DKK
APOSPC1076J-25G APOSPC1076J-5G
4-Amino-3-fluorphenol
4-Amino-3-fluorphenol
Formel: C₆H₆FNO
Molekylvægt: 127.12 g/mol
Smeltepunkt: 137…139 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077452
CAS-nummer: 399-95-1
EINECS: 402-230-0
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III