4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1076-500G PC1076-100G PC1076-1KG
APOSPC1076-500GEA 752 DKK
APOSPC1076-500G APOSPC1076-100G APOSPC1076-1KG
4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin 98%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Kogepunkt: 207…208 °C
Massefylde: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007834
CAS-nummer: 2357-47-3
EINECS: 219-095-7