2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride
PC1074-100G PC1074-25G PC1074-500G
APOSPC1074-100GEA 317 DKK
APOSPC1074-100G APOSPC1074-25G APOSPC1074-500G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin 97%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molekylvægt: 179.12 g/mol
Kogepunkt: 79…81 °C/20mmHg
Massefylde: 1.378 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007653
CAS-nummer: 535-52-4