(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I) 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10734-1G PC10734-5G
APOSPC10734-1GEA 1130 DKK
APOSPC10734-1G APOSPC10734-5G
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I) 95%
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I)
Formel: C₃₁H₂₃CuF₃N₂P
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28386111
CAS-nummer: 1334890-93-5