2-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 3-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
PC1073-10G PC1073-25G PC1073-100G
APOSPC1073-10GEA 251 DKK
APOSPC1073-10G APOSPC1073-25G APOSPC1073-100G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molekylvægt: 179.12 g/mol
Kogepunkt: 189 °C
Massefylde: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00061241
CAS-nummer: 123973-25-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III