4-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluidine, 2-Amino-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 2-Amino-5-fluorobenzotrifluoride, 2-Amino-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
PC1072-100G PC1072-25G PC1072-500G
APOSPC1072-100GEA 414 DKK
APOSPC1072-100G APOSPC1072-25G APOSPC1072-500G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin 98%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molekylvægt: 179.12 g/mol
Kogepunkt: 70…72 °C/18mmHg
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007831
CAS-nummer: 393-39-5
EINECS: 206-886-7