2-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-α,α,α,3-tetrafluorotoluene, 2-Amino-alpha,alpha,alpha,3-tetrafluorotoluene, 2-Amino-3-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluidine
PC1071R-1G PC1071R-5G PC1071R-25G
APOSPC1071R-1GEA 164 DKK
APOSPC1071R-1G APOSPC1071R-5G APOSPC1071R-25G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molekylvægt: 179.12 g/mol
Kogepunkt: 155 °C
Massefylde: 1.388 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 53 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00061242
CAS-nummer: 144851-61-6
UN nummer: 1993
ADR: 3 III