2-Amino-6-Fluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Cyano-3-fluoroaniline
PC1071Q-100G PC1071Q-1KG PC1071Q-500G
APOSPC1071Q-100GEA 262 DKK
APOSPC1071Q-100G APOSPC1071Q-1KG APOSPC1071Q-500G
2-Amino-6-Fluorbenzonitril 98%
2-Amino-6-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₅FN₂
Molekylvægt: 136.13 g/mol
Kogepunkt: 272
Smeltepunkt: 125…129 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00015477
CAS-nummer: 77326-36-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III