5-Amino-2-fluorbenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1071P-25G PC1071P-5G PC1071P-100G
APOSPC1071P-25GEA 436 DKK
APOSPC1071P-25G APOSPC1071P-5G APOSPC1071P-100G
5-Amino-2-fluorbenzoesyre 97%
5-Amino-2-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₆FNO₂
Molekylvægt: 155.13 g/mol
Smeltepunkt: 190…192 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077449
CAS-nummer: 56741-33-4