6-Fluoranthranilsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1071M-100G PC1071M-25G
APOSPC1071M-100GEA 240 DKK
APOSPC1071M-100G APOSPC1071M-25G
6-Fluoranthranilsyre 97%
6-Fluoranthranilsyre
Formel: C₇H₆FNO₂
Smeltepunkt: 165…172 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00067781
CAS-nummer: 434-76-4