4-Fluoranthranilsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1071C-100G PC1071C-250G PC1071C-25G PC1071C-500G
APOSPC1071C-100GEA 676 DKK
APOSPC1071C-100G APOSPC1071C-250G APOSPC1071C-25G APOSPC1071C-500G
4-Fluoranthranilsyre 98%
4-Fluoranthranilsyre
Formel: C₇H₆FNO₂
Smeltepunkt: 192…196 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075553
CAS-nummer: 446-32-2
EINECS: 207-163-9