2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1070G-10G PC1070G-25G
APOSPC1070G-10GEA 110 DKK
APOSPC1070G-10G APOSPC1070G-25G
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄ClF₃N₂
Smeltepunkt: 86…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042154
CAS-nummer: 79456-26-1
EINECS: 401-670-0