2,6-Difluor-4-methoxyphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,5-Difluor-4-hydroxyanisole
PC10709-1G PC10709-5G
APOSPC10709-1GEA 600 DKK
APOSPC10709-1G APOSPC10709-5G
2,6-Difluor-4-methoxyphenol
2,6-Difluor-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Smeltepunkt: 67…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115926
CAS-nummer: 886498-93-7