4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1070-25G PC1070-100G
APOSPC1070-25GEA 164 DKK
APOSPC1070-25G APOSPC1070-100G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin 97%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Kogepunkt: 85 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 35…38 °C
Flammepunkt: 134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007846
CAS-nummer: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III