2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10677-100G PC10677-25G
APOSPC10677-100GEA 2460 DKK
APOSPC10677-100G APOSPC10677-25G
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅HCl₂F₃N₂
Smeltepunkt: –48 to –46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09910264
CAS-nummer: 16097-64-6