2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC10673-100G PC10673-25G PC10673-5G
APOSPC10673-100GEA 6250 DKK
APOSPC10673-100G APOSPC10673-25G APOSPC10673-5G
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂F
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038457
CAS-nummer: 99725-12-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III