3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC10670-1G
PC10670-25G
PC10670-5G
APOSPC10670-1GEA
349
DKK
APOSPC10670-1G
APOSPC10670-25G
APOSPC10670-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆BrF₃O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13185397 CAS-nummer: 372120-54-2 |