2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1067-1G PC1067-5G
APOSPC1067-1GEA 985 DKK
APOSPC1067-1G APOSPC1067-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368721
CAS-nummer: 886763-13-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,III