2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1066-1G PC1066-250MG PC1066-5G
APOSPC1066-1GEA 2100 DKK
APOSPC1066-1G APOSPC1066-250MG APOSPC1066-5G
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368720
CAS-nummer: 886763-11-7