4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10643-1G PC10643-5G
APOSPC10643-1GEA 393 DKK
APOSPC10643-1G APOSPC10643-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol
Formel: C₆H₃ClFNO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11840294
CAS-nummer: 345-25-5