2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1064-1G PC1064-250MG PC1064-5G
APOSPC1064-1GEA 709 DKK
APOSPC1064-1G APOSPC1064-250MG APOSPC1064-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368719
CAS-nummer: 886763-09-3