2-Trifluoromethyl acrylonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC10628-5G PC10628-10G
APOSPC10628-5GEA 2730 DKK
APOSPC10628-5G APOSPC10628-10G
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
Formel: C₄H₂F₃N
Kogepunkt: 76…77 °C
Massefylde: 1,1753 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01673877
CAS-nummer: 381-84-0
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,II