Methyl bromodifluoroacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC10611-5G PC10611-100G
APOSPC10611-5GEA 240 DKK
APOSPC10611-5G APOSPC10611-100G
Methyl bromodifluoroacetate
Methyl bromodifluoroacetate
Formel: C₃H₃BrF₂O₂
Kogepunkt: 96 °C
Massefylde: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06248118
CAS-nummer: 683-98-7
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,II